Top Works™-system, för mediaflaskor, Nalgene®
GL 45, 2x6,35 mm/1x3,2 mm
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Top Works™-system, för mediaflaskor, Nalgene®
Katalog # 700-0001
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
PSF, förslutningar med platinahärdade silikoninsatser.
- They fit the corresponding threads on bottles by Schott, Corning and Wheaton
- For thread size GL 45
- Autoclavable, leakproof
Systemet gör det enkelt att överföra vätskor aseptiskt från de flesta konventionella mediaflaskor i glas.
Specifikationer
- Anslutning:2x6,35 mm/1x3,2 mm
- Gänga:GL 45
- Cat. No.:700-0001
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact