Orders LinkContactUsLinkComponent
Dunk, smal hals, engångs, Nalgene®
Dunk, smal hals, engångs, Nalgene®
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Dunk, smal hals, engångs, Nalgene®
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
Dunk, smal hals, engångs, Nalgene®
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
HDPE, genomskinlig med vitt PP-lock.
  • God kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från -100 till +120 °C
  • Uppfyller kraven för USP-klass VI, icke-cytotoxisk
Säkrare än glas. Idealisk för förvaring av sterila vätskor och läkemedel/bioteknikprodukter. Den extra vida halsen gör fyllning och tömning enklare.
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Nalgene™ single-use HDPE carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethelyne vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 215-1182
  • NALG342289-0075
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Typ
    Material
    Färg
    Ø utv.
    Hals, innerdiam.
    Höjd
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • 215-1182
    Single-use HDPE carboy, sterile
    Single-use HDPE carboy, sterile
    20 L
    Carboy
    HDPE
    Vit
    284 mm
    64 mm
    502 mm
    83B
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 12 900,00 kr
    12 900,00 kr
    1 * 6 Items
       12 900,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-1182
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact
  • NALG342289-0075
    Single-use HDPE carboy with molded-in handles, sterile
    Single-use HDPE carboy with molded-in handles, sterile
    33 L
    Sterile Carboy
    HDPE
    Vit
    381 mm
    64 mm
    546 mm
    83B
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 425,00 kr
    4 425,00 kr
    1 * 1 Items
       4 425,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALG342289-0075
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Handtag, rostfritt stål
    Handtag, rostfritt stål
    216-0386
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 720,00 kr