Skruvlock med slanganslutningar, Top Works™, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
PP, white, with platinum cured silicone inserts.
- Hög kemikalieresistens, tål upp till +135 °C, autoklaverbart
- Top Works™-System finns med 2 eller 3 fasta anslutningar
- Lämplig för användning vid aseptisk överföring av vätskor från de flesta Nalgene®-flaskor och -dunkar
Platinahärdad silikonslang som är gjuten genom proppen för att bilda ett lock i ett stycke.
Specifications
- Catalog No:
- 734-5048
- 734-5047
- 734-5049
- 734-5045
- 734-5046
- 734-5043
- 734-5044
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement