Dubbelmuff
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Om denna produkt
För stavar upp till 13 mm. Justeringsskruvar i nickelpläterad mässing.
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
För stavar upp till 13 mm. Justeringsskruvar i nickelpläterad mässing.
Product Family Options
Produktinformation
- SpännviddMaterialTillgänglighetPrice
- 241-7231Hinged screwsHinged screws13 mmAluminiumlegering, pulverlackadLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items340,00 kr
- USBE2420Thumb screwsThumb screws13 mmAluminiumlegering, pulverlackadLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items280,00 kr