VWR®, Vågskepp, engångs, antistatiskt
Leverantör: VWR Collection
Certifikat
Om denna produkt
PS, sexkantig.
- Plan botten, lutande sidor
- Tål upp till 70 °C
Flexibelt vågskepp med jämna ytor för lättare tömning med minimal provförlust. Biologiskt inert, tål utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser. Idealiskt för användning med mikrovågsugnar och fukthaltsvågar. Kan böjas till trattform för lättare tömmning.
Packaging: These weighing boats are produced and packaged in plastic bags in a cleanroom.