Bägare med handtag, Nalgene®
213-7154
: 1220-2500
Low Manufacturing Impact
- Catalog No:
- 213-7154
- 213-7162
- 213-7152
- 213-7164
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
HDPE, genomskinlig eller PMP (TPX), kristallklar.
- God kemikalieresistens (HDPE)/exceptionell kemikalieresistens (PMP)
- God temperaturtålighet (HDPE)/tål upp till +150 °C (kortvarigt upp till +175 °C) (PMP)
- Mycket tålig (HDPE)/autoklaverbar (PMP)
Dubbel gradering i ml och oz. Fyrkantigt handtag gör den lätt att bära och hälla från. Extra starka väggar för säker hantering av syror, baser och andra lösningar. Transparent för mikrovågor (PMP).