ContactUsLinkComponent
Bägare med handtag, Nalgene®
  213-7172
 : DS1511-1000
Low Manufacturing Impact
undefined
Bägare med handtag, Nalgene®
  213-7172
 : DS1511-1000
  Low Manufacturing Impact
Select an Option
1000 ml
Select an Option
01
Select an Option
1
  • Catalog No:
  • 213-7172
  • 213-7174
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
PFA, genomskinlig.
  • Exceptionell kemikalieresistens
  • Mycket god temperaturtålighet (−270 till +250 °C), autoklaverbar
  • Mycket kraftig, extra tjocka väggar
Bägare med hög kemikalieresistens, kan användas upprepade gånger. För användning med starka oxiderande medel, syror, kolväten och ketoner. Materialet är inte vidhäftande, bägaren är smutsavvisande och lätt att rengöra. Med pip.