Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, Philips
Beakers, Philips
Leverantör:   SciLabware
Beakers, Philips
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Beakers, Philips
Beakers, Philips
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Conical shape with spout and labelling area.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Höjd
    Ø utv.
    Tillgänglighet
    Price
  • 250 ml
    105 mm
    58 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 10 Items
       1 575,00 kr
  • 500 ml
    142 mm
    86 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 975,00 kr
    2 975,00 kr
    1 * 10 Items
       2 975,00 kr