ContactUsLinkComponent
Bägare, låg modell
Bägare, låg modell
Catalog # 213-1604
Supplier:  VITLAB
Supplier #: 110405
undefined
Bägare, låg modell
Catalog # 213-1604
Supplier:  VITLAB
Supplier #: 110405
Log in for availability
Select an Option
50 mm
Select an Option
20 ml
Select an Option
100 ml
Select an Option
72 mm
Select an Option
03
Select an Option
1
About this item
PFA, genomskinlig, med pip.
  • Utmärkt kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –270 till +250 °C
  • Autoklaverbar
Idealisk för krävande applikationer. Får inte användas på värmeplatta. Med gradering.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056