ContactUsLinkComponent
Bägare, Philips, DURAN®
Bägare, Philips, DURAN®
Katalog # 213-0214
Leverantör:  DWK Life Sciences
Leverantör #: 211413609
undefined
Bägare, Philips, DURAN®
Katalog # 213-0214
Leverantör:  DWK Life Sciences
Leverantör #: 211413609
Logga in för tillgänglighet
Select an Option
68 mm
Select an Option
250 ml
Select an Option
105 mm
Select an Option
1
Om denna produkt
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klart, med pip.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Med tjock vägg, tryckt gradering och skrivfält.