Bägare, hög modell, DURAN®
213-1161
: 211165406
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klart med pip.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Minimal termisk expansion, vilket ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
Graderad för ungefärlig avläsning av innehåll. Med skrivfält.
With printed retrace code (batch identification).
ISO 3819.