Bägare, låg modell, Nalgene®
Catalog # 213-7133
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Supplier #: 1203-0150
Low Manufacturing Impact
Logga in för tillgänglighet
Specifikationer
- Catalog No:
- 213-7133
- 213-7134
- 213-7131
- 213-7132
- 213-7139
- 213-7137
- 213-7138
- 213-7135
- 213-7136
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Om denna produkt
PMP (TPX), kristallklar.
- God kemikalieresistens
- Tål upp till +150 °C, autoklaverbar vid +121 °C (max. 20 minuter)
- Slät yta underlättar rengöring
Perfekt för de flesta applikationer på labbet. Med pip och lättläst tryckt gradering med storlekskod, plastkod, max. användningstemperatur och 'Ej flamsäkert'- symbol. Räfflad för att vara lätt att stapla.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056