Orders LinkContactUsLinkComponent
Trådkorg
Trådkorg
Leverantör:   HUPFER METALLWERKE
Trådkorg
Leverantör:  HUPFER METALLWERKE
Certificates
Trådkorg
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
  • Punktsvetsat nät i rostfritt stål 8×8×1 mm
  • Elektropolerad, rostfri
  • Med förstärkta kanter
För transport, förvaring, rengöring och sterilisering av laboratorieutensilier.
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • 100×100×100 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 425,00 kr
    2 425,00 kr
    1 * 1 Items
       2 425,00 kr
  • 120×80×120 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 625,00 kr
    1 625,00 kr
    1 * 1 Items
       1 625,00 kr
  • 120×120×120 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 800,00 kr
    2 800,00 kr
    1 * 1 Items
       2 800,00 kr
  • 140×140×140 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 025,00 kr
    3 025,00 kr
    1 * 1 Items
       3 025,00 kr
  • 160×160×160 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 500,00 kr
    4 500,00 kr
    1 * 1 Items
       4 500,00 kr
  • 180×180×180 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 350,00 kr
    4 350,00 kr
    1 * 1 Items
       4 350,00 kr
  • 200×200×200 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 725,00 kr
    3 725,00 kr
    1 * 1 Items
       3 725,00 kr
  • 200×300×200 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8 425,00 kr
    8 425,00 kr
    1 * 1 Items
       8 425,00 kr
  • 200×400×200 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 100,00 kr
    7 100,00 kr
    1 * 1 Items
       7 100,00 kr