Påsar för kliniskt avfall
Catalog # 129-0415
Leverantör: Alpha Packaging
Specifikationer
- Beskrivning:Genomskinliga påsar, Cliniclave, med blå text
- L×B:610×762 mm
- Material:PP
- Förp.:100
Specifikationer
Om denna produkt
Poser i tøff PP, film, tykkelse: 50 µm, klar med blå skrift.
- Genomsläpplig för etylenoxid samt autoklaverbar vid 134 °C i 3,5 minuter vid 2,2 bar
- Med blå text och varningssymbol för smittförande avfall