Ställ för avfallspåsar, Clavies®
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Certifikat
Om denna produkt
Håller påsar för riskavfall öppna och redo för användning.
- Trådram i rostfritt stål
- Botten i orange PP, som även samlar upp läckage
- Autoklaverbar vid 121 °C, vilket garanterar sterilitet
Delivery: Levereras omonterad.