Orders LinkContactUsLinkComponent
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
Provpåse, blixtlåspåse, Nalgene®
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Idealisk för smådelar på labb, botaniska prover och andra prover. Rekommenderas inte för förvaring av vätskor. LDPE, 101 µm.
  • Tålig, genomskinlig och vattentät
  • Tåligt blixtlås skyddar innehållet
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 216-8122
  • 216-8123
  • 216-8124
  • 216-8125
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • L×B
    Tjocklek
    Tillgänglighet
    Price
  • 203×127 mm
    101 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 890,00 kr
    890,00 kr
    1 * 50 Items
       890,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8122
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact
  • 330×152 mm
    101 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 925,00 kr
    925,00 kr
    1 * 50 Items
       925,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8123
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact
  • 330×229 mm
    101 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1 125,00 kr
    1 125,00 kr
    1 * 50 Items
       1 125,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8124
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact
  • 457×229 mm
    101 µm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1 275,00 kr
    1 275,00 kr
    1 * 50 Items
       1 275,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-8125
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact