ContactUsLinkComponent
Kodak BioMax® MR
Kodak BioMax® MR
Katalog # 730-3245
Leverantör:  CARESTREAM HEALTH
undefined
Kodak BioMax® MR
Katalog # 730-3245
Leverantör:  CARESTREAM HEALTH
Specifikationer
  • Mått:
    330×610 mm
  • Seq:
    07
  • Förp.:
    50
Specifikationer
Om denna produkt
BioMax® MR är en enkelemulsionsfilm som ger maximal upplösning och känslighet för detektering av ³⁵S-, ³²P- och ¹⁴C-märkta prover. En emulsionsbestrykning på ena sidan av ett klart skikt ger maximal upplösning och bakgrundsklarhet i detekteringen av alla märkningar, vilket ger allmänt enklare och mer tillförlitlig avläsning av sekvenseringsgeler. BioMax®-film ger även maximal upplösning för direkt detektering av ³²P-märkta prov, vilket ger skarpare, klarare bandsignaler som möjliggör granskning av ytterst små detaljer. BioMax® MR-film är även lämplig för detektering av de flesta kemiluminiscensmärkta prover. BioMax® MR-film är inte lika känslig som BioMax® MS men ger maximal upplösning och rekommenderas för Western blot-tillämpningar med kemiluminiscens med relativt kortvarig exponering.
  • Maximal upplösning och bakgrundsklarhet för enkel och precis avläsning av sekvenseringsgeler
  • Rekommenderas för ³⁵S-, ³²P- och ¹⁴C-märkta prover
  • T-Grain-emulsionstekniken ökar känsligheten med 2 till 4 gånger jämfört med vanlig film, vilket ger bättre detektering av band med lägre intensitet
  • Lämpar sig för manuell eller automatiserad bearbetning
Packaging: Icke-interfolierade ark, 50 per låda