ContactUsLinkComponent
Kromatografikolonner för SEC, OHpak SB-serien
Kromatografikolonner för SEC, OHpak SB-serien
Supplier:  Resonac
Certificates
Kromatografikolonner för SEC, OHpak SB-serien
Supplier:  Resonac
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-1754
  • 554-1747
  • 554-1748
  • 554-1752
  • 554-1749
  • 554-1753
  • 554-1750
  • 554-1745
  • 554-1746
  • 554-1751
  • Benämning:
  • OHpak SB-G 6B
  • OHpak SB-806 HQ
  • OHpak SB-805 HQ
  • OHpak SB-802 HQ
  • OHpak SB-804 HQ
  • OHpak SB-807G
  • OHpak SB-803 HQ
  • OHpak SB-807 HQ
  • OHpak SB-806M HQ
  • OHpak SB-802.5 HQ
  • Max. tryck:
  • 3,0 MPa (30 bar)
  • 3,0 MPa (30 bar)
  • 5,0 MPa (50 bar)
  • 3,0 MPa (30 bar)
  • 5,0 MPa (50 bar)
  • 0,5 MPa (5 bar)
  • 3,0 MPa (30 bar)
  • 5,0 MPa (50 bar)
  • pH område:
  • 3 - 10
  • 3 - 10
  • 3 - 10
  • 3 - 10
  • 3 - 10
  • 3 - 10
  • 3 - 10
  • 3 - 10
  • 3 - 10
  • 3 - 10
  • Temperature limit:
  • 4 - 70 °C
  • 4 - 70 °C
  • 4 - 70 °C
  • 4 - 70 °C
  • 4 - 70 °C
  • 4 - 60 °C
  • 4 - 70 °C
  • 4 - 60 °C
  • 4 - 70 °C
  • 4 - 70 °C
  • USP code:
  • L38, L39
  • L38, L39
  • L38, L39
  • L25, L38, L39
  • L38, L39
  • L38, L39
  • L37, L38, L39
  • L38, L39
  • L38, L39
  • L25, L38, L39, L89
Specifications