ContactUsLinkComponent
Kromatografikolonner för SEC, KW-serien för proteiner
Kromatografikolonner för SEC, KW-serien för proteiner
Leverantör:  Resonac
Certifikat
Kromatografikolonner för SEC, KW-serien för proteiner
Leverantör:  Resonac
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SHOWF6989403
  • 554-1739
  • 554-1737
  • 554-1743
  • 554-5779
  • 554-1740
  • 554-5778
  • SHOWF6700134
  • 554-1741
  • 554-1744
  • 554-1735
  • 554-1736
  • 554-1742
  • Benämning:
  • PROTEIN KW-G 6B
  • PROTEIN KW-804
  • PROTEIN KW405-4F
  • PROTEIN KW402.5-4F
  • PROTEIN KW403-4F
  • PROTEIN KW400G-4A
  • PROTEIN KW-802.5
  • PROTEIN KW-803
  • PROTEIN KW404-4F
  • Max. tryck:
  • 5,0 MPa (50 bar)
  • 7,0 MPa (70 bar)
  • 10 MPa (100 bar)
  • 10 MPa (100 bar)
  • 5,0 MPa (50 bar)
  • 5,0 MPa (50 bar)
  • 7,0 MPa (70 bar)
  • pH område:
  • 3 - 7,5
  • 3 - 7,5
  • 3 - 7,5
  • 3 - 7,5
  • 3 - 7,5
  • 3 - 7,5
  • 3 - 7,5
  • 3 - 7,5
  • 3 - 7,5
  • Temperature limit:
  • 4 - 45 °C
  • 4 - 45 °C
  • 5 - 45 °C
  • 5 - 45 °C
  • 5 - 45 °C
  • 5 - 45 °C
  • 4 - 45 °C
  • 4 - 45 °C
  • 5 - 45 °C
  • USP code:
  • L20, L33, L59
  • L20, L33, L59
  • L20, L33, L59
  • L20, L33, L59
  • L20, L33, L59
  • L20, L33, L59
  • L20, L33, L59
  • L20, L33, L59
  • L20, L33, L59
Specifikationer