Orders LinkContactUsLinkComponent
Murexide for complexometry, Fluka™
Murexide for complexometry, Fluka™
Glass bottle, 10 g
Katalog # 33414-10G
Leverantör:   Honeywell Chemicals
Murexide for complexometry, Fluka™
Katalog # 33414-10G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  3051-09-0
Murexide for complexometry, Fluka™
Glass bottle, 10 g
CAS-nummer:  3051-09-0
Price
900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • CAS-nummer:3051-09-0
  • Formel:C₈H₈N₆O₆
  • MDL-nummer:MFCD00012777
  • Molecular Weight:284.19 g/mol
  • Merck Index:13,06330
  • Smält Pt:300 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:221-266-6
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Suitability for Complexometry:
    complying
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10 g