Orders LinkContactUsLinkComponent
Murexide
Murexide
Certificates
Murexide
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
CAS No.: 3051-09-0 Molecular Formula: C8H8N6O6 Formula Weight: 284.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3582175 Merck Reference: 14,6306 MDL No.: MFCD00012777
Synonymer:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • CAS-nummer:3051-09-0
  • Formel:C₈H₈N₆O₆
  • MDL-nummer:MFCD00012777
  • Molecular Weight:284.19 g/mol
  • Merck Index:14,6306
  • Smält Pt:>300 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:221-266-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 10 g
       1 075,00 kr
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 3 500,00 kr
    3 500,00 kr
    1 * 50 g
       3 500,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 13 150,00 kr
    13 150,00 kr
    1 * 250 g
       13 150,00 kr