Om denna produkt
These cleaning and disinfection machines with integrated drying system and drawer have been designed for the treatment of clinical instruments and for washing laboratory glassware in research laboratories, biology and pharmaceutical industries. The new PG 85 range offers a wide range of innovations such as freely programmable PROFITRONIC+ controls, PerfectSpeed spray arm monitoring, temperature independent PerfectFlow dispensing control on the basis of ultrasound as well as PerfectPureSensor conductivity metering.
- Fritt programmerbara PROFITRONIC+-inställningar med 64 programplatser och standardiserade rengörings- och desinfektionsprogram; lediga programplatser för användarprogram
- Prisvärd: slitstarka material, korta cykler, lägre vatten- och energiförbrukning
- Hygieniskt friskvattensystem med friskvattentillförsel i varje programsteg
- Optimal bekvämlighet för användaren och exakt definierade diskprocesser
- Ingen manuell för- eller efterrengöring
PerfectTouchControl: Lätt att använda: PG 85-serien har en tryckkänslig display. Inbyggd, kemikalieresistent display som enkelt och effektivt kan rengöras med hjälp av desinfektionsduk. Interfacet mellan användare och maskin omfattar ett mycket begränsat antal inställningar; alla steg i processen visas på displayen på användarens eget språk. Användarna kan välja bland 20 olika språk.
PerfectSpeedSensor: För att perfekta och säkra disk och desinficeringsresultat ska kunna garanteras måste spolarmarnas rotationshastighet befinna sig inom definierade gränser. Med den nya PerfectSpeed-spolarmssensorn övervakas och dokumenteras hastigheten för varje spolarm noggrannt – oavsett om den sitter i kammaren eller på korgar och vagnar. Funktionen för spolarmsövervakning använder en sensorstrips utanför kammaren som detekterar passerande spolarmar och säkerställer att hastigheten ligger inom det definierade området. Information på displayen indikerar om värdena är korrekta eller om användaren behöver ingripa. I händelse av en avvikelse från målvärden visas antingen ett felmeddelande eller så avbryts programmet omedelbart så att användaren kan åtgärda felorsaken, beroende på systemparametrarna.
PerfectFlowSensor: Mieles nya PerfectFlowSensor med ultraljudsteknik ger avsevärt större säkerhetsmarginaler än konventionella system. PerfectFlowSensor är en standardfunktion i PG 85 som garanterar en hittills oöverträffad precisionsnivå när det gäller att styra och övervaka volymetriskt flöde, oberoende av viskositet och omgivningstemperatur. Alla avvikelser från kvantiteterna upptäcks på ett säkert sätt vilket ger en garanterad reproducerbarhet för validerade processer. Ett felmeddelande visas eller så avbryts programmet om värdena ligger utanför toleransområdet.
Ytterhölje och kammare i rostfritt stål.
PerfectPureSensor: Rester i det sista sköljvattnet kan ha en negativ effekt på rekonditioneringsprestandan, ibland t.o.m. med katastrofala konsekvenser. Med det nya PerfectPureSensor-systemet för konduktivitetsövervakning i nya PG 8536 har oönskade ämnen i sköljvattnet som lösta salter från alkaliska eller sura processkemikalier redan upptäckts på ett tillförlitligt sätt och begränsats till de nivåer som definierats av användaren. Konduktiviteten registreras genom hela processen vilket gör att en exakt reproducerbarhet för validerade processer kan erhållas på ett säkert sätt.