2-Methylthiazole
1
Katalog # WAKO326-44552-25G
Marketsource
Leverantör: Wako
Gå till:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:3581-87-1
- Formel:C₄H₅NS
- MDL-nummer:MFCD00053144
- Molecular Weight:99.16 g/mol
- EINECS:222-702-8
Specifikationer
Specifikationer
- Förp.:1