Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Difenylamin
Difenylamin 1% Reag. Ph. Eur. 1032102
Difenylamin 1% Reag. Ph. Eur. 1032102
87823.290
:
VWR Chemicals
:
Difenylamin 1% Reag. Ph. Eur. 1032102
87823.290
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
1 L
Seq:
5037
:
:
169.23 g/mol
:
Omgivande
:
204-539-4
:
1830
:
8,II
:
GHS05
:
122-39-4
:
(C₆H₅)₂NH
:
MFCD00003014