Orders LinkContactUsLinkComponent
MultiScreen® HTS Filter Plate, Plasmid
Polystyrene, Klar, Proprietary, 96, -
Katalog # MILFMSNUPSD50
Leverantör:   Merck
MultiScreen® HTS Filter Plate, Plasmid
Katalog # MILFMSNUPSD50
Leverantör:  Merck
MultiScreen® HTS Filter Plate, Plasmid
Polystyrene, Klar, Proprietary, 96, -
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 Items
Produktdetaljer och dokument
Multiscreen HTS filter plate, plasmid also called as Montage Plasmid Miniprep.
  • Automation compatible
  • Suitable for DNA purification
  • Shipped in: Ambient
  • Quality level: 400
Application: Research category and nucleic acid
Specifikationer
  • Ant. brunnar:
    96
  • Porstorlek:
    Proprietary
  • Steril:
    -
  • Färg:
    Klar
  • Material:
    Polystyrene
  • Cat. No.:
    MILFMSNUPSD50
  • Max. arbetsvolym/brunn:
    50 - 250 μl sample volume (per well)