Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrite Standard Solution
Nitrite Standard Solution
Nitrite standard solution, 5,0 mg/L, 1,52 mg/L NO₂-N, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # HACHLCW960
Leverantör:   Hach
Nitrite Standard Solution
Katalog # HACHLCW960
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Nitrite Standard Solution
Nitrite standard solution, 5,0 mg/L, 1,52 mg/L NO₂-N, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
1 025,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    5,0 mg/L
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    Nitrite standard solution
  • Innehåller:
    1,52 mg/L NO₂-N
Specifikationer