Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw Cap for Container
Screw Cap for Container
Genomskinlig, HDPE, Screw cap, Height: 16 mm , 29 mm
Katalog # SEMA10729
Leverantör:   SEMADENI
Screw Cap for Container
Katalog # SEMA10729
Leverantör:  SEMADENI
Screw Cap for Container
Genomskinlig, HDPE, Screw cap, Height: 16 mm , 29 mm
Price
835,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 200 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    29 mm
  • Färg:
    Genomskinlig
  • Material:
    HDPE
  • Kompatibel med:
    Screw cap, Height: 16 mm