Orders LinkContactUsLinkComponent
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution IV
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution IV
ICP multi-element standard solution IV 23 elements, Nitric acid dil., HDPE bottle, 100 mL
Katalog # 1044980100.
Leverantör:   Merck
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution IV
Katalog # 1044980100.
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution IV
ICP multi-element standard solution IV 23 elements, Nitric acid dil., HDPE bottle, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Produktdetaljer och dokument
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterised in accordance with ISO/IEC 17025.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    HDPE bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    ICP multi-element standard solution IV 23 elements
  • Faroklassbeskrivning:
    Corrosive
  • UN No.:
    2031
  • Cat. No.:
    1044980100.
  • Förvaringstemperatur:
    15...25 °C
  • GHS-signal: