ContactUsLinkComponent
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
Katalog # 1044880100.
Leverantör:  Merck
New Product
CAS-nummer:  
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
Katalog # 1044880100.
Leverantör:  Merck
New Product
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    HDPE bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid
  • Faroklassbeskrivning:
    Corrosive
  • UN No.:
    2031
  • GHS-signal:
    Fara
  • Förvaringstemperatur:
    15...25 °C
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: CRM certified.