Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
Katalog # 1044880100.
Leverantör: Merck
New Product
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:HDPE bottle
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid
- Faroklassbeskrivning:Corrosive
- UN No.:2031
- GHS-signal:Fara
- Förvaringstemperatur:15...25 °C
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: CRM certified.