ContactUsLinkComponent
Zinkklorid 20% i myrsyra_68 Reag. Ph. Eur. 1096601
Zinkklorid 20% i myrsyra_68 Reag. Ph. Eur. 1096601
Katalog # 87965.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Zinkklorid 20% i myrsyra_68 Reag. Ph. Eur. 1096601
Katalog # 87965.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
CAS-nummer:7646-85-7
 :
Formel:ZnCl₂
MDL-nummer:MFCD00011295
 :136.3 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-592-0
FN:1760
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09