ContactUsLinkComponent
Natriumhypoklorit (2,5% Cl₂) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1081600
Natriumhypoklorit (2,5% Cl₂) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1081600
Catalog # 87939.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Natriumhypoklorit (2,5% Cl₂) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1081600
Catalog # 87939.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
CAS Number:7681-52-9
 :
Formula:ClNaO
MDL Number:MFCD00011120
 :74.44 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-668-3