Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kaliumpermanganat
Kaliumpermanganat 30 g/l i ortofosforsyra 22% Reag. Ph. Eur. 1070901
Kaliumpermanganat 30 g/l i ortofosforsyra 22% Reag. Ph. Eur. 1070901
Kaliumpermanganat 30 g/l i ortofosforsyra 22% Reag. Ph. Eur. 1070901
87918.180
:
VWR Chemicals
:
Kaliumpermanganat 30 g/l i ortofosforsyra 22% Reag. Ph. Eur. 1070901
87918.180
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
100 mL
Seq:
2440
:
:
158.03 g/mol
:
Omgivande
:
231-760-3
:
1805
:
8,III
:
7722-64-7
:
KMnO₄
:
MFCD00011364