ContactUsLinkComponent
Fenylhydrazinhydroklorid 0,36% i saltsyra 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
  87892.230
 :  
undefined
Fenylhydrazinhydroklorid 0,36% i saltsyra 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
  87892.230
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    250 mL
  • Seq:
    2590
 :
 :144.6 g/mol
 :200-444-7
 :1789
 :8,III
 :59-88-1
 :C₆H₉ClN₂
 :MFCD00012924