Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Ninhydrin
Ninhydrin lösning R3 Reag. Ph. Eur. 1058306
Ninhydrin lösning R3 Reag. Ph. Eur. 1058306
Ninhydrin lösning R3 Reag. Ph. Eur. 1058306
87879.180
:
VWR Chemicals
:
Ninhydrin lösning R3 Reag. Ph. Eur. 1058306
87879.180
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
100 mL
Seq:
2440
:
:
178.14 g/mol
:
Omgivande
:
207-618-1
:
1993
:
3,III
:
GHS02
:
GHS05
:
GHS07
:
485-47-2
:
C₉H₆O₄
:
MFCD00003791