Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Ninhydrin
Ninhydrin 1,7% i etanol 83,3% (v/v) 16,7% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
Ninhydrin 1,7% i etanol 83,3% (v/v) 16,7% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
Ninhydrin 1,7% i etanol 83,3% (v/v) 16,7% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
87877.180
:
VWR Chemicals
:
Ninhydrin 1,7% i etanol 83,3% (v/v) 16,7% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
87877.180
:
VWR Chemicals
:
Förp.:
100 mL
Seq:
2440
:
:
178.14 g/mol
:
3,II
:
485-47-2
:
C₉H₆O₄
:
MFCD00003791