ContactUsLinkComponent
Kalium jodmerkurat(II) reagens, lösning B (natriumhydroxid 20% vattenlösning) Reag. Ph. Eur. 1071600 for determination of ammonia and ammonium salts
Katalog # 87710.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Kalium jodmerkurat(II) reagens, lösning B (natriumhydroxid 20% vattenlösning) Reag. Ph. Eur. 1071600 for determination of ammonia and ammonium salts
Katalog # 87710.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt:9…10 °C
Density:1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
MDL Number:MFCD00003548