Natriumkarbonat 4% i natriumhydroxidlösning 0.2 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079303
Katalog # 87930.290
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:105.99 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:207-838-8
CAS-nummer:497-19-8
Formel:Na₂CO₃
MDL-nummer:MFCD00003494