ContactUsLinkComponent
Natriumkarbonat 1 mol/l (2 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1079301
Natriumkarbonat 1 mol/l (2 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1079301
Catalog # 87928.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Natriumkarbonat 1 mol/l (2 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1079301
Catalog # 87928.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :105.99 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:207-838-8
CAS Number:497-19-8
Formula:Na₂CO₃
MDL Number:MFCD00003494