ContactUsLinkComponent
Natriumazid 1% i vattenlösning
Natriumazid 1% i vattenlösning
Catalog # 786-299
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Natriumazid 1% i vattenlösning
Catalog # 786-299
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :65.01 g/mol
EINECS:247-852-1
 :GHS07
CAS Number:26628-22-8
Formula:NaN₃
MDL Number:MFCD00003536