Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Aktivt kol
Aktivt kol
Aktivt kol
BRENG-AK107
:
BRENNTAG
:
Aktivt kol
BRENG-AK107
:
BRENNTAG
:
Förp.:
12,5 kg
Seq:
4193
:
:
12.01 g/mol
:
13,01818
:
3550 °C
:
2 g/cm³ (20 °C)
:
231-153-3
:
1362
:
4.2,III
:
01-2119488894-16
:
7440-44-0
:
64365-11-3
:
C
:
MFCD00133992