Celite® Hyflo ® Super Cel, filterstöd, Supelco®
1.02688.1000
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
- Solubility:- 0.001 g/l (20 °C)
- Bulk Density:300 kg/m3
- pH:10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
:
:2200 °C (1013 hPa)
:1710 °C
:2,3 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:Omgivande
:272-489-0
:GHS08
:68855-54-9
:MFCD00132803