ContactUsLinkComponent
Celite® Hyflo ® Super Cel, filterstöd
Catalog # ROTH0005.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Celite® Hyflo ® Super Cel, filterstöd
Catalog # ROTH0005.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
Specifications
About this item
 :
Boiling Pt:2200 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1710 °C
Density:2,3 g/cm³ (20 °C)
 :GHS08
CAS Number:68855-54-9
MDL Number:MFCD00132803