Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545, filterstöd
Celite® 545, filterstöd
Celite® 545, filterstöd
Certificates
Celite® 545, filterstöd
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS-nummer:68855-54-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL-nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:272-489-0
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to almost white Powder
  • Particle size:
    ≤25 % (Retained on 150 mesh)
  • Wet density:
    255 to 370 g/l
  • pH:
    9.0 to 11.0 (10 % slurry)
  • Permeability:
    2.6 to 6.5 Darcy
  • Calcium oxide (CaO):
    0.3 % (Typical)
  • Magnesium oxide (MgO):
    0.3 % (Typical)
  • Silicon dioxide (SiO2):
    91.5 % (Typical)
  • Aluminium oxide (Al2O3):
    1.0 % (Typical)
  • Iron(III)oxide (Fe2O3):
    1.5 % (Typical)
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Plastic bottle
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 855,00 kr
    855,00 kr
    1 * 500 g
       855,00 kr
  • Plastic drum
    2,5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 2 850,00 kr
    2 850,00 kr
    1 * 2,5 kg
       2 850,00 kr
  • Fibre drum
    10 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 4 850,00 kr
    4 850,00 kr
    1 * 10 kg
       4 850,00 kr