0,00 kr
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
FFCHFF0785000
:
FF CHEMICALS
:
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
FFCHFF0785000
:
FF CHEMICALS
:
Förp.:
5 L
Seq:
5190
:
:
158.03 g/mol
:
Omgivande
:
231-760-3
:
3082
:
9,III
:
GHS09
:
7722-64-7
:
KMnO₄
:
MFCD00011364