Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kaliumpermanganat
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
FFCHFF0760500
:
FF CHEMICALS
:
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
FFCHFF0760500
:
FF CHEMICALS
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
500 mL
Seq:
2725
:
:
158.03 g/mol
:
Omgivande
:
231-760-3
:
3082
:
9,III
:
GHS09
:
7722-64-7
:
KMnO₄
:
MFCD00011364