ContactUsLinkComponent
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1070502
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1070502
Katalog # 87909.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1070502
Katalog # 87909.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :166 g/mol
EINECS:231-659-4
 :GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7681-11-0
Formel:Kl
MDL-nummer:MFCD00011405