Konduktivitetsstandard 15 µS/cm (25°C; 0,0001 mol/l; KCl) för konduktivitetsmätning
Catalog # KNICCS-C15K/500
Supplier: KNICK
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Beskrivning:Conductivity standard, low conductivity, 15 µS/cm ready-to-use