Konduktivitetsstandard 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl) för konduktivitetsmätning
SCOI285126503
:
- Förpackningstyp:Glass ampoule
- Förp.:18 Ampoul
- Referenstemperatur:25 °C
- Beskrivning:Konduktivitetsstandard 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl)