Konduktivitetsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) för konduktivitetsmätning
Catalog # SCOI285126511
Supplier: SI ANALYTICS
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass ampoule
- Förp.:18 Ampoul
- Referenstemperatur:25 °C
- Beskrivning:Konduktivitetsstandard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)