Konduktivitetsstandard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) för konduktivitetsmätning
Katalog # YSIA065272
Leverantör: YSI ENVIRONMENTAL
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Referenstemperatur:25 °C
- Beskrivning:Konduktivitetsstandard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)